missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4′-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carbonitrile, Mikromol™

Produktkod. 17962956
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17962956 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0939.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4′-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Descarboxy-2-cyano Telmisartan
CAS 144702-27-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Descarboxy-2-cyano Telmisartan
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C33 H29 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benz-imidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]-methyl]biphenyl-2-carbonitrile, 2-Descarboxy-2-cyano Telmisartan, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, Telmisartan Imp G (EP), Telmisartan Impurity G
InChI formel InChI=1S/C33H29N5/c1-4-9-31-36-32-22(2)18-26(33-35-28-12-7-8-13-29(28)37(33)3)19-30(32)38(31)21-23-14-16-24(17-15-23)27-11-6-5-10-25(27)20-34/h5-8,10-19H,4,9,21H2,1-3H3
LEDER CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c5nc6ccccc6n5C
IUPAC-namn 2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 495.62
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 495.2423 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.