Läs mer
4′-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxamide (Telmisartan Amide), Mikromol™
Beskrivning
4′-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxamide (Telmisartan Amide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telmisartan Amide |
| CAS | 915124-86-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Telmisartan Amide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C33 H31 N5 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benz-imidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]-methyl]biphenyl-2-carboxamide, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, Telmisartan Imp F (EP), Telmisartan Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C33H31N5O/c1-4-9-30-36-31-21(2)18-24(33-35-27-12-7-8-13-28(27)37(33)3)19-29(31)38(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)32(34)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H2,34,39) |
| LEDER | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)N)c5nc6ccccc6n5C |
| IUPAC-namn | 2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzamide |
| Visa mer |