Läs mer
4,4'-metylen-bis(2-klorananilin) 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325988
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30325988 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30325988 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL15087500AL
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 Cl2 N2
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI, ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI, 8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
InChI formel InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC-namn 4-[(4-amino-3-klorofenyl)metyl]-2-kloranilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 267.15
Kvantitet 10 ml
Formel vikt 266,0378 g/mol