Läs mer
4,4'-Methylene-d2-dianiline, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Diaminodiphenylmethane-D2 (methylene-D2) |
| CAS | 215590-72-0 |
| Molekylformel | C13 D2 H12 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzenamine, 4,4'-(methylene-d2)bis- (9 CI), 4,4'-(Methylene-d2)bisbenzenamine, 4,4'-Methylenedianiline-d2, 4,4'-Methylene-d2-dianiline, Bis-(4-aminophenyl)methane-d2, 4,4'-Diaminodiphenylmethane-D2 (methylene-D2), 4,4'-Diaminodiphenylmethane-D2 (methylene-D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8 H,9,14-15H2/i9D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(c1ccc(N)cc1)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-aminophenyl)-dideuteriomethyl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.276 |
| Formel vikt | 200.1283 g/mol |
| Visa mer |