Läs mer
4,4'-metylenbis (2,6-di-tert-butylfenol), 98 %
Produktkod. 11389439
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389439 50 g 50g
11453158 100 g 100g
11463158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18910.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-82-1 | C29H44O2 | 424,669 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-82-1
Molekylformel C29H44O2
Molekylvikt (g/mol) 424.669
MDL-nummer MFCD00008822
InChI-nyckel MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis 2,6-di-tert-butylphenol, bimox m, ionox 220, binox m, antioxidant e 702, mb 1 antioxidant, ethyl 702, ionox 220 antioxidant, etil 702, 4,4'-methylenebis 2,6-di-t-butylphenol
PubChem CID 8372
ChEBI CHEBI:34369
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)metyl]fenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Smältpunkt 154°C to 158°C
Kokpunkt 289°C (40 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1916919
Formel vikt 424.67
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.