Läs mer
4,4'-Methylenebis(2,6-diisopropylaniline), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Methylenebis(2,6-diisopropylaniline) |
| CAS | 19900-69-7 |
| Molekylformel | C25 H38 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38N2/c1-14(2)20-10-18(11-21(15(3)4)24(20)26)9-19-12-22(16(5)6)25(27)23(13-19)17(7)8/h10-17H,9,26-27H2,1-8H3 |
| LEDER | CC(C)c1cc(Cc2cc(C(C)C)c(N)c(c2)C(C)C)cc(C(C)C)c1N |
| IUPAC-namn | 4-[(4-amino-3,5-diisopropyl-phenyl)methyl]-2,6-diisopropyl-aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.58 |
| Formel vikt | 366.3035 |