Läs mer
4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol) |
| CAS | 5384-21-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H20O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,6-Xylenol','4,4'-methylenedi- (6CI','7CI','8CI), 4,4'-Methylenebis[2,6-dimethylphenol] (ACI), 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol), 4,4'-Methylenebis[2,6-xylenol], 4,4'-Methylenedi-2,6-xylenol, Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methane, 2,2',6,6'-Tetramethylbisphenol F |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8,18-19H,9H2,1-4H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cc2cc(C)c(O)c(C)c2)cc(C)c1O |
| IUPAC-namn | 4-[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-2,6-dimethylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.34 |
| Visa mer |