Läs mer
4,4'-metylenbis (2-kloranilin) (~90%), TRC
Produktkod. 30483099
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30483099 5 g
1 options
Produktkod. 30483099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3042805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Molekylformel C13 H12 Cl2 N2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenamine','4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI','ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline','4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI','8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
InChI formel InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
LEDER Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC-namn 4-[(4-amino-3-klorofenyl)metyl]-2-kloranilin
Molekylvikt (g/mol) 267.15
Formel vikt 266.0378