Läs mer
4,4'-Methylenebis[2-chlorophenol], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Methylenebis[2-chlorophenol] |
| CAS | 2787-77-1 |
| Molekylformel | C13H10Cl2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-[(3-chloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7,16-17H,5H2 |
| LEDER | Oc1ccc(Cc2ccc(O)c(Cl)c2)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-[(3-chloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.12 |
| Formel vikt | 268.0058 |