Läs mer
4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319722
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319722 1 ml
1 options
Produktkod. 30319722 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15086021AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylene-bis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
CAS 106246-33-7
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-Methylene-bis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H28 Cl2 N2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4,4'-Methylenebis[3-chloro-2,6-diethylbenzenamine], 2,2'-Dichloro-3,3',5,5'-tetraethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)methane, C-BS 300, Lonzacure M-CDEA, Lonzacure M-CDEA-GS, M-CDEA, Methylenebis(3-chloro-2,6-diethyl-aniline), Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Versalink MCDEA
InChI formel InChI=1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
LEDER CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2Cl)c(Cl)c(CC)c1N
IUPAC-namn 4-[(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)methyl]-3-chloro-2,6-diethylaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 379.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 378.163 g/mol