Läs mer
4,4'-Methylenebis-benzen-2,6-d2-amine, TRC
Produktkod. 30473132
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30473132 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3041832.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Bis-(4-aminophenyl)methane 3,3',5,5'-d4
CAS 145657-14-3
Molekylformel C13 D4 H10 N2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 4,4'-Methylenedianiline-d4, 4,4'-Methylenebis-benzen-2,6-d2-amine
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1cc(Cc2cc([2H])c(N)c([2H])c2)cc([2H])c1N
IUPAC-namn 4-[(4-amino-3,5-dideuterio-phenyl)methyl]-2,6-dideuterio-aniline
Molekylvikt (g/mol) 202.29
Formel vikt 202.1408
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.