Läs mer
4,4'-Methylenebis-benzen-2,6-d2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Bis-(4-aminophenyl)methane 3,3',5,5'-d4 |
| CAS | 145657-14-3 |
| Molekylformel | C13 D4 H10 N2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4,4'-Methylenedianiline-d4, 4,4'-Methylenebis-benzen-2,6-d2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1cc(Cc2cc([2H])c(N)c([2H])c2)cc([2H])c1N |
| IUPAC-namn | 4-[(4-amino-3,5-dideuterio-phenyl)methyl]-2,6-dideuterio-aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vikt | 202.1408 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?