Läs mer
4,4'-Metylenbis (cyklohexylisocyanat), 90 %, blandning av isomerer, AcroSeal™
Produktkod. 11905691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905691 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
11995681 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431791000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5124-30-1 | C15H22N2O2 | 262,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5124-30-1
Molekylformel C15H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 262.35
MDL-nummer MFCD00015405
InChI-nyckel KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
PubChem CID 21202
ChEBI CHEBI:53216
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyklohexyl)metyl]cyklohexan
LEDER O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 19,0 °C till 23,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0660g/mL, 1.066
Kokpunkt 112 °C till 114 °C (1010,0 hPa)
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1,4960 till 1,4980 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i aceton
Formel vikt 262.35
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.