Läs mer
4,4'-metylenbis(cyklohexylamin), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15244654 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15244654 250 g Glasflaska 250g
1 options
Produktkod. 15244654 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159342500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
CAS 1761-71-3
Smältpunkt 36,5 °C
Kokpunkt 325,0 °C till 327,0 °C
Flampunkt 159 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H26N2
Linjär formel CH2(C6H10NH2)2
Kvantitet 250 g
Synonym 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5 g/L (20 °C)
InChI-nyckel DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
IUPAC-namn 4-[(4-aminocyklohexyl)metyl]cyklohexan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 210.36
PubChem CID 15660
Formel vikt 210.36
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.