Läs mer
4,4'-[Methylenebis(methylimino)]diantipyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-[Methylenebis(methylimino)]diantipyrine |
| CAS | 810-16-2 |
| Molekylformel | C25H30N6O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Bis[N-methyl(antipyrinyl)amino]methane, 4,4'-[Methylenebis(methylimino)]bis[1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one] |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N6O2/c1-18-22(24(32)30(28(18)5)20-13-9-7-10-14-20)26(3)17-27(4)23-19(2)29(6)31(25(23)33)21-15-11-8-12-16-21/h7-16H,17H2,1-6H3 |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N(C)CN(C(C(N(C3=CC=CC=C3)N4C)=O)=C4C)C |
| IUPAC-namn | 4,4'-(methylenebis(methylazanediyl))bis(1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one) |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.54 |
| Formel vikt | 446.24 |