Läs mer
4,4-Methylenebis(N,N-diethylaniline), TRC
Produktkod. 30338226
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30338226 500 mg
1 options
Produktkod. 30338226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB494818500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Methylenebis(N,N-diethylaniline)
CAS 135-91-1
Molekylformel C21H30N2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30N2/c1-5-22(6-2)20-13-9-18(10-14-20)17-19-11-15-21(16-12-19)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8,17H2,1-4H3
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(CC)CC
IUPAC-namn 4-[[4-(diethylamino)phenyl]methyl]-N,N-diethylaniline
Molekylvikt (g/mol) 310.49
Formel vikt 310.2409