missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4-Methylenebis(N,N-diethylaniline), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Methylenebis(N,N-diethylaniline) |
| CAS | 135-91-1 |
| Molekylformel | C21H30N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30N2/c1-5-22(6-2)20-13-9-18(10-14-20)17-19-11-15-21(16-12-19)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8,17H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(CC)CC |
| IUPAC-namn | 4-[[4-(diethylamino)phenyl]methyl]-N,N-diethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.49 |
| Formel vikt | 310.2409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?