Läs mer
4,4'-metylenibs (N,N-dimetylanilin), 98 %
Produktkod. 10031450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10031450 5 g Glasflaska 5g
10489430 100 g Glasflaska 100g
10499430 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10031450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126740050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-61-1
Molekylformel C17H22N2
Molekylvikt (g/mol) 254.37
MDL-nummer MFCD00008317
InChI-nyckel JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
IUPAC-namn 4-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyl]-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86,0 °C till 90,0 °C
Färg Beige-Brun eller Grå eller Vit
Kokpunkt 390,0 °C
Flampunkt 178 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4CH2C6H4NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 239
Merck Index 15, 6255
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i bensen, eter, koldisulfid och syror, lätt lösliga i kall alkohol, mer lösliga i varm alkohol
Formel vikt 254.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4''-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4''-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.