Läs mer
4,4'-metylenbis (N,N-dimetylanilin), 98+%
Produktkod. p-7024178
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468387 50 g 50g
11478387 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18466.18
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254,377 g/mol
4,4'-Metylenbis(N,N-dimetylanilin) används som en kemisk mellanprodukt vid tillverkning av färgämnen och för dess saltsalt och används också som analytiskt reagens vid bestämning av bly.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Metylenbis(N,N-dimetylanilin) används som en kemisk mellanprodukt vid tillverkning av färgämnen och för dess saltsalt och används också som analytiskt reagens vid bestämning av bly.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-61-1
Molekylformel C17H22N2
Molekylvikt (g/mol) 254.377
MDL-nummer MFCD00008317
InChI-nyckel JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
IUPAC-namn 4-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyl]-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
Smältpunkt 85 °C till 88 °C
Kokpunkt 155 °C till 157 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 178 °C (352 °F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 479956
Merck Index 14,6176
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 254.38
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.