missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylcyclohexanamine], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylcyclohexanamine] |
| CAS | 13474-64-1 |
| Molekylformel | C7 H7 O5 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethyl-cyclohexylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 4-phosphonobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.101 |
| Formel vikt | 202.003 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?