missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylcyclohexanamine], TRC

Produktkod. 30468919
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30468919 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30468919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2273852.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylcyclohexanamine]
CAS 13474-64-1
Molekylformel C7 H7 O5 P
Kvantitet 2.5 g
Synonym N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethyl-cyclohexylamine
InChI formel InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)P(=O)(O)O
IUPAC-namn 4-phosphonobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 202.101
Formel vikt 202.003
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.