Läs mer
4,4'-metylenbis(N-fenylmaleimid), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323416
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323416 25 g 25g
11313416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11323416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12862.14
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
4,4'-metylenbis(N-fenylmaleimid) användes för att härda glycidylester av eleostearinsyra (GEEA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Metylenbis(N-fenylmaleimid) användes för att härda glycidylester av eleostearinsyra (GEEA).
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13676-54-5
Molekylformel C21H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 358.353
MDL-nummer MFCD00005507
InChI-nyckel XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismaleimide, bismaleimide s, bis 4-maleimidophenyl methane, diphenylmethanebismaleimide, p,p'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-methylenebis n-phenylmaleimide, bis p-maleimidophenyl methane, 4,4'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-diphenylmethanedimaleimide, 4,4'-biphenylmethanebismaleimide
PubChem CID 83648
IUPAC-namn 1-[4-[[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)fenyl]metyl]fenyl]pyrrol-2,5-dion
LEDER C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N3C(=O)C=CC3=O)N4C(=O)C=CC4=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
Smältpunkt 156 °C till 158 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 333986
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 358.36
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.