Läs mer
4,4'-Metylenbis (fenylisocyanat), 98 %
Produktkod. 11322767
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322767 500 g 500g
11302767 25 g 25g
11312767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11322767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15740.36
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250,257 g/mol
4,4'-metylenbis(fenylisocyanat) fungerar som en monomer vid framställning av polyuretan. De styva polyuretanskummet är bra värmeisolatorer, som kan användas i alla frysar och kylskåp, såväl som i byggnader. Det används också som ett industriellt hållfast lim, som är tillgängligt för slutkonsumenter som olika höghållfasta flasklimpreparat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Metylenbis(fenylisocyanat) fungerar som en monomer vid framställning av polyuretan. De styva polyuretanskummet är bra värmeisolatorer, som kan användas i alla frysar och kylskåp, såväl som i byggnader. Det används också som ett industriellt hållfast lim, som är tillgängligt för slutkonsumenter som olika höghållfasta flasklimpreparat.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i aceton, bensen och fotogen.
Noter
Inkompatibel med vatten, aminer, starka baser, alkoholer och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-68-8
Molekylformel C15H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 250.257
MDL-nummer MFCD00036131
InChI-nyckel UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatofenyl)metyl]bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Smältpunkt 41 °C till 44 °C
Densitet 1.239
Kokpunkt 194 °C (5 mmHg)
Flampunkt 196 °C (185 °C)
Odör Svag, karakteristisk
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 797662
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i aceton, bensen och fotogen.
Formel vikt 250.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.