Läs mer
4,4'-Metylenbis (fenylisocyanat), TRC
Produktkod. 30481084
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30481084 25 g
1 options
Produktkod. 30481084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22738025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
CAS 101-68-8
Molekylformel C15 H10 N2 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Isocyanic acid, methylenedi-p-phenylene ester (6CI,8CI), 1,1'-Methylenebis[4-isocyanatobenzene], 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)methane, 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane, 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate, 4,4'-MDI, 4,4'-Methylenebis(isocyanatobenzene), 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenebis(phenylisocyante), 4,4'-Methylenedi(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenylene isocyanate, Bis(1,4-isocyanatophenyl)methane, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, Bis(isocyanatophenyl)methane, Bis(p-isocyanatophenyl)methane, Di(4-isocyanatophenyl)methane, Diisocyanatodiphenylmethane, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethane diisocyanate, Diphenylmethyl diisocyanate, Diphenylmethylene 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethylene diisocyanate, Isocyanic acid, diphenylmethylene ester, MDI, Methylbis(4-phenylisocyanate), Methyldi-p-phenylene isocyanate, Methylene diisocyanate, Methylene diphenyl diisocyanate, Methylenebis(4-isocyanatobenzene), Methylenebis(4-phenyl isocyanate), Methylenebis(4-phenylene isocyanate), Methylenebis(p-phenyl isocyanate), Methylenebis(p-phenylene isocyanate), Methylenebis(phenyl isocyanate), Methylenebis-p-phenylene diisocyanate, Methylenebisphenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene isocyanate, Methylenediphenylisocyanate, NSC 9596, p,p'-Diphenylmethane diisocyanate, p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate), p,p'-Methylenediphenyl diisocyanate, Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
LEDER O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)metyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 250.25
Formel vikt 250.0742