missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4'-Methylenedi-o-toluidine, TRC

Produktkod. 30136545
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136545 25 g
30132960 50 g
30008510 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22747025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 838-88-0
Molekylformel C15 H18 N2
Molekylvikt (g/mol) 226.32
Synonym o-Toluidine, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[2-methylbenzenamine], 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Amino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(o-toluidine), 4,4'-Methylenebis[2-methylaniline], 4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Bis(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-methylphenyl)methane, Di(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Kayabond C 100, Kayahard MDT, NSC 37146
IUPAC-namn 4-[(4-amino-3-methylphenyl)methyl]-2-methylaniline
LEDER Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
Formel vikt 226.147
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.