Läs mer
4,4'-Methylenedianiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis-(4-aminophenyl)methane |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2 |
| Formel vikt | 198.1157 |