Läs mer
4,4'-Metylendibenzonitril, Mikromol™
Beskrivning
4,4'-Metylendibenzonitril
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile |
| CAS | 10466-37-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15H10N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4,4'-methylenebis-, Benzonitrile, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanodiphenylmethane, NSC 174860, 4,4'-Methylenedibenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2 |
| LEDER | N#Cc1ccc(Cc2ccc(cc2)C#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-cyanofenyl)metyl]benzonitril |
| Visa mer |