Läs mer
4-(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensoesyrahydrokloridhydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10173424 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10482464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60351DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 303134-03-4
Molekylformel C13H19ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 270.757
MDL-nummer MFCD09064999
InChI-nyckel KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229616
IUPAC-namn 4-(4-metyl-1,4-diazepan-1-yl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 288.78
Procent renhet 95%