Läs mer
4-(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 215.3 |
| Procent renhet | 97% |