Läs mer
4-(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10704097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10704097 5 g 5g
10327064 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704097 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60316DE
Kemiska identifierare
CAS 166438-80-8
Molekylformel C13H17N3
Molekylvikt (g/mol) 215.3
InChI-nyckel LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
PubChem CID 18001106
IUPAC-namn 4-(4-metyl-l,4-diazepan-l-yl)bensonitril
LEDER CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.3
Procent renhet 97%