Läs mer
4-(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10535374
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10535374 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10422114 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10535374 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60313CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 448934-01-8
Molekylformel C13H21N3
Molekylvikt (g/mol) 219.332
MDL-nummer MFCD08690316
InChI-nyckel GYRJZJZERXFNLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzylamine, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhexahydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methylamine
PubChem CID 18525905
IUPAC-namn [4-(4-metyl-l,4-diazepan-1-yl)fenyl]metanamin
LEDER CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.33
Procent renhet 97%