Läs mer
{4-[(4-Metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)metyl]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10778645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10778645 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11346795 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55809DA
Kemiska identifierare
CAS 884507-50-0
Molekylformel C14H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 234.343
MDL-nummer MFCD09064973
InChI-nyckel YQUWAYPNHCWYNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
PubChem CID 24229552
IUPAC-namn [4-[(4-metyl-1,4-diazepan-1-yl)metyl]fenyl]metanol
LEDER CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.34
Procent renhet 97%