Läs mer
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2″-terpyridine, 98%
Produktkod. 11436430
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436430 0.1 g 0.1g
11426430 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25509.77
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89972-77-0 | C22H17N3 | 323.399 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89972-77-0
Molekylformel C22H17N3
Molekylvikt (g/mol) 323.399
MDL-nummer MFCD06796977
InChI-nyckel IDJYBUVHZHLIIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-p-tolyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-methylphenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-methylphenyl-2,2'-6',2-terpyridine, 4-4-methylphenyl-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-4-methylphenyl-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, 4'-4-tolyl-2,2':6',2-terpyridine, 4-p-tolyl-2,6-bis 2-pyridyl pyridine, 4-4-methylphenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-4-methylphenyl-2,6-dipyridin-2-ylpyridine, 2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-methylphenyl
PubChem CID 146114
IUPAC-namn 4-(4-metylfenyl)-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC(=C2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=CC=N4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Smältpunkt 167°C to 170°C
Kvantitet 0.1 g
Formel vikt 323.4
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.