Läs mer
4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381293
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10381293 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10086252 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10634205 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10381293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45604CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 439691-80-2
Molekylformel C13H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 218.3
InChI-nyckel DJJFKXUSAXIMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl-4-methylpiperazine, benzaldehyde,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 4-4-methylpiperazino methyl benzaldehyde, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 4-4-methyl piperazin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164651
IUPAC-namn 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensaldehyd
LEDER CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.3
Procent renhet 97%