Läs mer
4-[(4-Metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoesyra dihydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
4-[(4-Metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoesyra Dihydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride |
| CAS | 106261-49-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid Hydrochloride (1:2), Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoesyra; Dihydroklorid |
| Visa mer |