Läs mer
4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoesyradihydrokloridhemihydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451513
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10451513 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10330943 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10295754 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10451513 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45651CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 106261-49-8
Molekylformel C13H20Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 307.215
InChI-nyckel ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl, 4-4-methylpiperazinomethyl benzoic acid dihydrochloride, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl-, dihydrochloride, zlchem 396, ksc909c2h, 4-4-methyl piperazino methyl benzoic acid 2hcl, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dih
PubChem CID 10335346
IUPAC-namn 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoesyra;dihydroklorid
LEDER CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride 0.5 hydrate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 316.23
Procent renhet 95%