missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-((4-metylpiperazin-1-yl)metyl) benzoyl kloriddihydroklorid, TRC

Produktkod. 30472982
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472982 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8805355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoyl Chloride Dihydrochloride
CAS 106261-64-7
Molekylformel C13H17ClN2O . 2HCl
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(4-Methylpiperazinylmethyl)benzoyl Chloride Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/2C13H17ClN2O.2ClH/c2*1-15-6-8-16(9-7-15)10-11-2-4-12(5-3-11)13(14)17;;/h2*2-5H,6-10H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Cl)CC1.CN3CCN(Cc4ccc(cc4)C(=O)Cl)CC3
IUPAC-namn 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoylklorid; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 325.7
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.