Läs mer
{4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10239822
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10239822
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC45609DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 622381-65-1
Molekylformel C13H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 220.32
MDL-nummer MFCD07772866
InChI-nyckel ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
LEDER CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]fenyl]metanol
Formel vikt 220.31
Procent renhet 97%