Läs mer
{4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537683
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10537683 250 mg 250mg
10239822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10537683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45609CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 622381-65-1
Molekylformel C13H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 220.32
MDL-nummer MFCD07772866
InChI-nyckel ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
LEDER CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn {4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]fenyl}metanol
Formel vikt 220.31
Procent renhet 97%