Läs mer
4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzoic Acid |
| CAS | 106261-48-7 |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid, 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoic acid, 4-(4-Methylpiperazinyl)methylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.294 |
| Formel vikt | 234.137 |