Läs mer
4-(4-metylpiperazino)acetofenon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10764081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10764081 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10764081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152912500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylpiperazino)acetophenone
Namnnotering 98%
CAS 26586-55-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H18N2O
MDL-nummer MFCD00023297
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-4-4-methylpiperazino phenyl-1-ethanone, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethanone, p-4-methylpiperazino-acetophenone, acetophenone, 4'-4-methyl-1-piperazinyl, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl, ethanone,1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl
InChI-nyckel IRIZGAMYKHTLKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCN(CC2)C
IUPAC-namn 1-[4-(4-metylpiperazin-1-yl)fenyl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 218.3
PubChem CID 33551
Formel vikt 218.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.