Läs mer
4-(4-metylpiperazino)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585655
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10585655 25 g 25g
10029631 1 g 1g
10110902 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10585655 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SS00001EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 16153-81-4
Molekylformel C11H18N3
Molekylvikt (g/mol) 192.29
MDL-nummer MFCD00172703
InChI-nyckel MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
IUPAC-namn 4-(4-metylpiperazin-1-yl)anilin
LEDER C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 191.28
Procent renhet 97%