Läs mer
4-(4-metylpiperazino)anilin, TRC
Produktkod. 30476358
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30476358 5 g
1 options
Produktkod. 30476358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3254455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS 16153-81-4
Molekylformel C11H17N3
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(p-Aminophenyl)-4-methyl-piperazine, 1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 1-(p-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzenamine, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(N-Methylpiperazino)aniline, 4-Methyl-1-(4-aminophenyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
LEDER NC1=CC=C(C=C1)N2CCN(C)CC2
IUPAC-namn 4-(4-metylpiperazin-1-yl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 191.27
Formel vikt 191.14