Läs mer
4-(4-metylpiperazino)anilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methylpiperazino)aniline |
| CAS | 16153-81-4 |
| Molekylformel | C11H17N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(p-Aminophenyl)-4-methyl-piperazine, 1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 1-(p-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzenamine, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(N-Methylpiperazino)aniline, 4-Methyl-1-(4-aminophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3 |
| LEDER | NC1=CC=C(C=C1)N2CCN(C)CC2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-metylpiperazin-1-yl)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vikt | 191.14 |