Läs mer
4-(4-metylpiperazino)bensylamin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10671283
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10671283 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10415502 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18713CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 216144-45-5
Molekylformel C12H19N3
Molekylvikt (g/mol) 205.305
MDL-nummer MFCD03086117
InChI-nyckel MZFQGKRIWIKPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazino benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem9053
PubChem CID 2776493
IUPAC-namn [4-(4-metylpiperazin-1-yl)fenyl]metanamin
LEDER CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylpiperazino)benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.3
Procent renhet 90%