Läs mer
4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H |
| Formel vikt | 306.0902 |