Läs mer
4-(4-metylpiperazinometyl) bensoesyra, dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30479760
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30479760 2.5 g 2.5g
30472167 1 g -
30467293 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3259212.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106261-49-8
Molekylformel C13 H18 N2 O2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 307.22
Synonym 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid Hydrochloride (1:2), Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
IUPAC-namn 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoesyra; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H
Formel vikt 306.0902