Läs mer
4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-Oxide, TRC
Produktkod. 30135990
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135990 25 mg
17954395 5 mg
17961975 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM72517525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75202-36-7
Molekylformel C6 H9 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 203.22
Synonym 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide
IUPAC-namn 4-morpholin-4-yl-1-oxo-1,2,5-thiadiazol-3-ol
LEDER OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Formel vikt 203.0365