Läs mer
4-(4-Morpholinyl)anilin, 98+%
Produktkod. 11468780
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468780 5 g 5g
15443217 1 g 1g
11478780 25 g 25g
11429806 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20292.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 2524-67-6 | C10H14N2O | 178,235 g/mol
4-(4-morfolinyl)anilin används vid framställning av aktiva ämnen i centrala nervsystemet (CNS), som också används i färgframkallningsprocessen i fotografier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-(4-morfolinyl)anilin används vid framställning av aktiva ämnen i centrala nervsystemet (CNS
), som också används i färgframkallningsprocessen i fotografier.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syrahydrider, syraklorider, klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2524-67-6
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.235
MDL-nummer MFCD00006169
InChI-nyckel PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC-namn 4-morfolin-4-ylanilin
LEDER C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Morpholinyl)aniline
Smältpunkt 129 °C till 133 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 150957
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, etylacetat.
Formel vikt 178.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.