Läs mer
4-(4-Morpholinyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15428558
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428558 5 g 5g
15418558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61963.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10282-31-2
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD00100115
InChI-nyckel ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC-namn 4-morpholin-4-ylbenzonitrile
LEDER C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Smältpunkt 85°C
Färg White to Brown
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 188.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Solid