Läs mer
4-(4-Morfolinylkarbonyl)bensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 15450406
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450406 250 mg 250mg
15489887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53126.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 389621-84-5 | C11H14BNO4 | 235,046 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 389621-84-5
Molekylformel C11H14BNO4
Molekylvikt (g/mol) 235.046
MDL-nummer MFCD03411952
InChI-nyckel KMNLIQJXZPBCDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid, 4-morpholinocarbonyl phenyl boronic acid, 4-4-boronobenzoyl morpholine, 4-morpholine-4-carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinylcarbonyl phenyl, 4-boronophenyl morpholin-4-yl methanone, 4-morpholin-4-ylcarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-morpholinylcarbonyl phenyl
PubChem CID 2773546
IUPAC-namn [4-(morfolin-4-karbonyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 126°C to 132°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 235.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.